Key Documents
S787507
N-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-L-LEUCYL-L-METHIONINE METHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H32N2O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
376.519
MDL number:
기타 정보