Key Documents
S695343
4-CHLORO-N-(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYL)-3-NITROANILINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H13ClN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
308.724
MDL number:
기타 정보