Key Documents
S605263
3-(N-DODECYL-M-TOLUIDINO)-1-PROPANESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H38NNaO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
419.607
MDL number:
기타 정보