Key Documents
S617849
2-(M-AMINOPHENYL)-1-DODECYLBENZIMIDAZOLE-5-SULFONIC ACID,SODIUM SALT
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H34N3NaO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
479.622
MDL number:
기타 정보