Key Documents
S480193
2-(AMINO-PH)-7-(2,4-DI-ME-PH-AZO)-6-HO-NAPHTHO(2,1-D)THIAZOLE-8-SULFONIC ACID,NA
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H19N4NaO4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
526.572
MDL number:
기타 정보