주요 문서
35603
Sigma-Aldrich
(+)-(8,8-Dichlorocamphorylsulfonyl)oxaziridine
≥97.0% (T)
동의어(들):
(+)-3,3-Dichloro-2,N-epoxy-exo-10,2-bornanesultam
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13Cl2NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
298.19
Beilstein:
3653352
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (T)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +89±3°, c = 0.5% in chloroform
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3(CS(=O)(=O)[N@@H]4O[C@@]34C1(Cl)Cl)C2(C)C
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m0/s1
InChI key
HAMBQYFZDBYWHU-CNLAJYNUSA-N
기타 정보
Chiral oxidizing agent
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
F.A. Davis et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3715-3715 (1990)
F.A. Davis et al.
Tetrahedron Letters, 32, 7671-7671 (1991)