Key Documents
S184691
PHENYL-CARBAMIC ACID 2,2,2-TRIFLUORO-1-PHENYL-ETHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H12F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
295.264
MDL number:
기타 정보