Key Documents
R735973
(5-(2-ME-3-PH-2-PROPENYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H13NO3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
319.404
MDL number:
기타 정보