Key Documents
R590274
2-CHLORO-N-(5-((CHLOROACETYL)AMINO)PENTYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H16Cl2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
255.146
MDL number:
기타 정보