Key Documents
S47881
2-CHLORO-N-(2-(2-CHLORO-ACETYLAMINO)-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H10Cl2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
213.065
MDL number:
기타 정보