주요 문서
773239
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylene dimethacrylate
>99.0%, contains ≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
동의어(들):
(1,4-phenylene) ester, 1,4-Phenylene bismethacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
246.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
>99.0%
양식
solid
포함
≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
mp
89-91 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(OC(=O)C(C)=C)cc1
InChI
1S/C14H14O4/c1-9(2)13(15)17-11-5-7-12(8-6-11)18-14(16)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
InChI key
MDMKOESKPAVFJF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
This dimethacrylate is useful as a somewhat rigid crosslinker. The small spacer size can create a high density of crosslinking.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)