Key Documents
R441295
[9-BROMO-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H19BrN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
463.335
MDL number:
기타 정보