주요 문서
902780
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide solution
5.0 M in hexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CS2
CAS Number:
Molecular Weight:
76.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
양식
liquid
농도
5.0 M in hexane
refractive index
n/D 1.434
density
0.832 g/mL
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Valuable building block offered as a solution in hexane for more convenient handling.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
<-22.0 °F
Flash Point (°C)
< -30.0 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)