Key Documents
R433144
2-AMINO-6-ET-4,5,6,7-TETRAHYDRO-BENZO(B)THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H19NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
253.366
MDL number:
기타 정보