Key Documents
R433063
2-AMINO-6-TERT-BUTYL-4,5,6,7-4H-BENZO(B)THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H21NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
267.393
MDL number:
기타 정보