주요 문서
QBD11008
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®36-TFP ester
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C96H161F4NO40
Molecular Weight:
2045.28
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
작용기
Fmoc
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)OC4=C(C(F)=CC(F)=C4F)F
InChI
1S/C96H161F4NO40/c97-90-83-91(98)94(100)95(93(90)99)141-92(102)9-11-104-13-15-106-17-19-108-21-23-110-25-27-112-29-31-114-33-35-116-37-39-118-41-43-120-45-47-122-49-51-124-53-55-126-57-59-128-61-63-130-65-67-132-69-71-134-73-75-136-77-79-138-81-82-139-80-
InChI key
ISZOBKLBTQNRGI-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Fmoc-N-amido-dPEG®36-TFP ester can be used to introduce a dPEG linker and TFP ester during peptide synthesis.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)