주요 문서
P75903
Sigma-Aldrich
3-Pyrroline
65%
동의어(들):
2,5-Dihydropyrrole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7N
CAS Number:
Molecular Weight:
69.11
Beilstein:
103173
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
65%
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
90-91 °C/748 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N/c1-2-4-5-3-1/h1-2,5H,3-4H2
InChI key
JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Remainder pyrrolidine
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-0.4 °F
Flash Point (°C)
-18 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)