주요 문서
P22400
Sigma-Aldrich
N-Phenyldiethanolamine
97%
동의어(들):
2,2′-(Phenylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aniline, N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5N(CH2CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
181.23
Beilstein:
2096832
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
분석
97%
양식
solid
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES string
OCCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
InChI key
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Piotr Król et al.
Colloid and polymer science, 289(15-16), 1757-1767 (2011-12-02)
WAXS, DSC and AFM methods were employed to compare phase structures of the coatings obtained from waterborne polyurethane cationomers which had been synthesised in the reaction of some diisocyanates (MDI, IPDI, TDI and HDI) with polyoxyethylene glycols (M = 600 and 2,000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P22400-250G4061834362807
P22400-1KG4061825850054
P22400-3KG
P22400-5G