주요 문서
NORS5500MW7
Norell® Select Series 5 mm NMR tubes medium wall
frequency 500 MHz
동의어(들):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Norell S-5-500-MW-7
파라미터
500 MHz frequency
길이
7 in.
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Norell medium wall (0.8 mm) NMR tubes offer added protection from breakage, either through rapid changes in temperature or pressure, or from mishandling. Recommended for use in autosampling systems for NMR spectroscopy.
법적 정보
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)