주요 문서
Z562270
Wilmad® quartz NMR tube
frequency 400 MHz, tube diam. 10 mm, L 7 in.
동의어(들):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
설명
thin-walled
특징
neck thread push fit
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Wilmad 513-7PP-7QTZ
파라미터
400 MHz frequency
길이
7 in.
챔버
13 μm
튜브 직경
10 mm
벽 두께
0.46 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natural quartz NMR sample tubes are well suited for Boron NMR spectroscopy studies, or where sample exposure to U.V. radiation is required. Boron content is between 0.0 to 0.1 ppm.
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z562270-1EA4061832803371