주요 문서
NORS5500QTZ7
Norell® natural quartz 5 mm NMR tubes
frequency 500 MHz
동의어(들):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
material
colorless tube
glass tube
특징
neck thread push fit
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Norell S-5-500-QTZ-7
파라미터
500 MHz frequency
길이
7 in.
직경
5 mm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.77 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).
법적 정보
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)