주요 문서
MT51344773
Mettler-Toledo ISE standard solution
Cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51191600
NACRES:
NB.79
양식
liquid
특징
1000 mg/L Concentration
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51344773
용적
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ISE standad for ion-selective electrodes
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)