제조업체/상표
Mettler-Toledo 51302080
포장
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH
4.01/7.00/10.01
일반 설명
Mettler-Toledo Rainbow II buffers promise a fresh and sterilized solution for every calibration. It is available as single-use sachets for effective calibration under controlled conditions. The box design allows one to pick one sachet at a time, single-handedly and with ease. It comprises sachets for 10 calibrations.
특징 및 장점
- Minimizes contamination risks
- Round and large opening of the sachets allows easier sensor insertion
- Calibration is made a quick and simple task
- Effortless sachet dispensing
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.