주요 문서
B4770
Sigma-Aldrich
Buffer, reference standard
pH 7.00±0.01 (25 °C)
동의어(들):
pH calibration solution at 25 °C pH 7.00±0.01
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
NACRES:
NA.25
양식
liquid
Quality Level
색상
color-coded yellow
pH
7.00±0.01 (25 °C)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
500 mL size packaged in polyethylene bottle; 1 gal size in convenient shelf-top dispenser with spigot.
분석 메모
Standardized against N.I.S.T. standard reference materials.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Enzymatic Assay of Carbonic Anhydrase for Wilbur-Anderson Units (EC 4.2.1.1)