주요 문서
M59408
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitroaniline
99%
동의어(들):
2-Amino-3-nitrotoluene, 6-Nitro-o-toluidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
Beilstein:
1868029
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
mp
93-96 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)