주요 문서
L032030
Sigma-Aldrich
DCI Activator
0.25 M, configured for ABI
동의어(들):
DCI activator solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.21
유형
for DNA synthesis
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
저장 조건
dry at room temperature
농도
29-32 g/L (DCI content, titration)
불순물
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
색상
clear
clear
호환성
configured for ABI
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
기타 정보
Activator solution, containing 4,5-dicyanoimidazole (DCI) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
41.0 °F
Flash Point (°C)
5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)