Key Documents
H17104
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinopyridine dihydrochloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7N3 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
182.05
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
mp
212-213 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.NNc1ccccn1
InChI
1S/C5H7N3.2ClH/c6-8-5-3-1-2-4-7-5;;/h1-4H,6H2,(H,7,8);2*1H
InChI key
SUVYLXNNAGHJDN-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable