분석
≥99.99%
형태
foil
제조업체/상표
Goodfellow 973-758-32
저항도
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
이 품목 | GF32263354 | GF14281815 | GF19455206 |
---|---|---|---|
foil | foil | foil | foil |
≥99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
1453 °C (lit.) | 1453 °C (lit.) | 1453 °C (lit.) | 1453 °C (lit.) |
8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
6.97 μΩ-cm, 20°C | 6.97 μΩ-cm, 20°C | 6.97 μΩ-cm, 20°C | 6.97 μΩ-cm, 20°C |
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.