주요 문서
GF84056867
Boron nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
동의어(들):
B 516011
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
99.5%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 840-568-67
중량
100 g
최대 입자 크기
10 (micron)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)