양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 830-400-49
길이
100 mm
직경
11 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83040049-1EA | 4061825068671 |
GF83040049-2EA | 4061825068688 |
GF83040049-5EA | 4061825068695 |