주요 문서
387843
Sigma-Aldrich
5-Bromopentyl acetate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2(CH2)5Br
CAS Number:
Molecular Weight:
209.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
109-110 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
SMILES string
CC(=O)OCCCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
InChI key
JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)