주요 문서
GF75679666
Tungsten
powder, mean particle size (fsss) <1 micron, weight 500 g, purity 99.95%
동의어(들):
W 006015, W
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
W
CAS Number:
Molecular Weight:
183.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.95%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 756-796-66
저항도
4.9 μΩ-cm, 20°C
중량
500 g
평균 입자 크기
<1 μm (FSSR)
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)