주요 문서
GF63570887
Peridot
powder, 100 max. part. size (micron), weight 20 g, condition gemstone powder
동의어(들):
MG646010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 635-708-87
중량
20 g
최대 입자 크기
100 (micron)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)