주요 문서
GF45554799
Lithium
rod, 12.7 mm diameter, length 165 mm, purity 99%
동의어(들):
LI007915
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Li
CAS Number:
Molecular Weight:
6.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141803
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 455-547-99
저항도
9.446 μΩ-cm, 20°C
길이
165 mm
직경
12.7 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
density
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li]
InChI
1S/Li
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF45554799-1EA4061821014528
GF45554799-2EA4061821014535
GF45554799-3EA4061821014542
GF45554799-4EA4061821014559
GF45554799-5EA4061821014566