양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 437-298-03
크기
25 × 25 mm
두께
0.64 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF43729803-10EA | 4061821147639 |
GF43729803-1EA | 4061821147646 |
GF43729803-20EA | 4061821147653 |
GF43729803-2EA | 4061821147660 |
GF43729803-5EA | 4061821147677 |