분석
≥99.5%
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 425-446-94
중량
200 g
평균 입자 크기
1.4 μm (FSSR)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF42544694-1EA | 4061821169471 |