Key Documents
GF40319962
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
1000mm tube, 0.5mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 0.25mm inside diameter, hard
동의어(들):
FE227150
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
형태
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 403-199-62
길이
1000 mm
O.D. × I.D. × 두께
0.5 mm × 0.125 mm × 0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)