양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 370-172-66
길이 × 벽 두께
200 mm × 0.325 mm
O.D. × I.D.
2.95 mm × 2.3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF37017266-10EA | 4061829921903 |
GF37017266-1EA | 4061825462219 |
GF37017266-20EA | 4061829972165 |
GF37017266-2EA | 4061829951559 |
GF37017266-5EA | 4061829996710 |