양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 132-821-41
크기
150 × 150 mm
두께
1 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13282141-2EA | 4061825031743 |
GF13282141-10EA | 4061825031729 |
GF13282141-1EA | 4061825031736 |
GF13282141-5EA | 4061825031750 |