주요 문서
GF07377149
Potassium
lump, 25 mm max. lump size, weight 5 g, purity 99.97%
동의어(들):
K 006100
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141804
NACRES:
NA.23
분석
99.97%
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 073-771-49
중량
5 g
최대 종괴 크기
25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)