주요 문서
GF03583649
Arsenic
lump, 20 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
동의어(들):
AS006125
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12141906
NACRES:
NA.23
분석
99.99%
형태
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 035-836-49
중량
100 g
최대 종괴 크기
20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)