Key Documents
F6437
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-2-(pentenyl)Ala-OH
≥97% (HPLC)
동의어(들):
(R)-N-Fmoc-α-4-n-pentylalanine, Fmoc-(R)-2-(4-pentenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-amino-2-methyl-hept-6-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H25NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
379.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
형태
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)N[C@@](CCCC=C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m1/s1
InChI key
MRJFPZWLOJOINV-HSZRJFAPSA-N
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable