주요 문서
F4438
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H34N2O6
Molecular Weight:
482.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥97%
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
Fmoc
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN(CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-26(33)29(4)16-10-9-15-23(24(30)31)28-25(32)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChI key
JHMSFOFHTAYQLS-QHCPKHFHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Fmoc protected N-methylated lysine
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2