주요 문서
F15331
Sigma-Aldrich
4-Fluorotoluene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4F
CAS Number:
Molecular Weight:
110.13
Beilstein:
1362373
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7F/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI key
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
10 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
William D Tuttle et al.
The Journal of chemical physics, 146(24), 244310-244310 (2017-07-03)
A study of the vibration and vibration-torsion levels of para-fluorotoluene in the 580-830 cm