주요 문서
E23704
Sigma-Aldrich
Ethyl dichlorophosphate
96%
동의어(들):
Ethyl phosphorodichloridate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OP(O)Cl2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
60-65 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H5Cl2O2P/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3
InChI key
YZBOZNXACBQJHI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)