주요 문서
197475
Sigma-Aldrich
Ethyl dichlorophosphite
98%
동의어(들):
Ethyl phosphorodichloridite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OPCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
146.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
density
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2OP/c1-2-5-6(3)4/h2H2,1H3
InChI key
PVCINRPAXRJLEP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Ethyl dichlorophosphite was used in the synthesis of peptide derivatives.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
The Use of Phosphorous Acid Chlorides in Peptide Synthesis1.
Young RW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(10), 2126-2131 (1956)