주요 문서
E20004
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
95%
동의어(들):
Ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, 2-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(O=)C6H9CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
170.21
Beilstein:
608356
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
106 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)