주요 문서
328782
Sigma-Aldrich
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COC(OH)(CH3)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
74-76 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
hydroxyl
ketone
SMILES string
COC(=O)C(C)(O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(7)6(2,9)5(8)10-3/h9H,1-3H3
InChI key
LNOXHAVSBXMUOI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate may be used in chemical synthesis.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)