주요 문서
E19804
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
97%
동의어(들):
Ethyl 2-oxocyclohexaneacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(O=)C6H9CH2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
184.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains methyl ester
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)