주요 문서
8.20828
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-piperidinone
for synthesis
동의어(들):
1-Methyl-4-piperidinone, N-Methyl-γ-piperidone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
113.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
215-895-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
60-62 °C/19 hPa
전이 온도
flash point 58 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1(CCC(=O)CC1)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI key
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.978
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup